Learn More
Carbolite™ Étuves de séchage PF 200
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
470 x 665 x 470 mm
920 x 965 x 670 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BS EN 61010-2-010:2003 |
| Capacité (métrique) | 230 L |
| max. (métrique) | 30°C à 300°C |
| Type | Drying Oven |
| Affichage | Numérique |
| À utiliser avec (application) | Fan convection provides greater temperature uniformity and faster recovery rates than natural convection ovens. |
| Isolation | Low thermal mass insulation |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Charge max. de support | 10/50 kg |
| Modèle | PF200 |
| Afficher plus |