Learn More
Thermo Scientific™ Kits de chymotrypsine SMART Digest™
Obtenez une digestion rapide, simple et hautement reproductible des protéines par la chymotrypsine pour la caractérisation et l’analyse quantitative des peptides dans la recherche biopharmaceutique.
Marque: Thermo Scientific™ 60109-106-B
1030.03 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez des résultats analytiques de haute qualité à partir de produits issus de la digestion des protéines à l’aide des kits de chymotrypsine Thermo Scientific™ SMART Digest™. Avancée significative en matière de préparation des échantillons pour la recherche sur les protéines biopharmaceutiques, ces kits permettent une digestion simple et rapide des protéines avec une reproductibilité élevée, une grande sensibilité et une haute qualité des données dans un format compatible avec l’automatisation. Les kits SMART Digest offrent une amélioration significative des technologies de digestion des protéines en solution qui ne sont pas reproductibles, offrent une faible sensibilité et utilisent des méthodologies longues non compatibles avec l’automatisation.
Digestion des protéines par la chymotrypsineGrâce aux kits SMART Digest, caractérisez et quantifiez les protéines plus rapidement et plus facilement que jamais. Cette version du kit utilise la chymotrypsine qui clive les liaisons peptidiques formées par les résidus aromatiques tels que la tyrosine, la phénylalanine et le tryptophane.
Facile et simple- Accélération considérable de la vitesse de traitement des échantillons
- Processus simple
- Automatisation simple de l’ensemble du protocole pour un traitement à haut débit
- Meilleure reproductibilité par rapport aux protocoles existants
- Sensibilité plus élevée
- Meilleure fiabilité des données
En général, il faut moins de 60 minutes (selon la complexité de l’échantillon) pour parvenir à une digestion complète, alors qu’une digestion en solution peut prendre jusqu’à 24 heures.
Échantillons plus propresRéduction du nombre de produits chimiques utilisés, tandis que la forme immobilisée de la chymotrypsine contribue à atténuer l’autolyse et les modifications post-translationnelles (PTM) chimiquement induites. Les résultats sont plus faciles à interpréter.
Combinaison possible avec les plaques de SPE SOLAµ pour le dessalageLorsqu’elles sont utilisées avec les SMART Digest pour le dessalage, les plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLAµ™ offrent une solution de préparation des échantillons rapide, facile à utiliser, robuste et facilement automatisable pour l’analyse des biomolécules.
Spécification
Kit de chymotrypsine SMART Digest, résine en vrac en option avec plaque de prélèvement / SOLAµ | |
Liaisons peptidiques de résidus aromatiques (par exemple, tyrosine, phénylalanine, tryptophane) | |
Résine SMART Digest, non magnétique en vrac | |
SMART Digest | |
Résine SMART Digest non magnétique en vrac, tampon SMART Digest, plaque de prélèvement, plaque SPE SOLAµ |
Aucun | |
Chymostrypsine | |
Quantification des peptides, cartographie des peptides | |
Digestion des protéines |