Learn More
Thermo Scientific™ Kits de chymotrypsine SMART Digest™
Code produit. p-6911035 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Kit de chymotrypsine SMART Digest avec plaque de prélèvement/SOLAμ
Kit de chymotrypsine SMART Digest à faible pH, billes magnétiques, option en vrac pour les flux de travail MAM
Kit de chymotrypsine SMART Digest, avec plaque de prélèvement
Kit de chymotrypsine SMART Digest, avec plaque de prélèvement / filtration
Kit de chymotrypsine SMART Digest, résine en vrac en option
Kit de chymotrypsine SMART Digest, résine en vrac en option avec plaque de prélèvement/SOLAμ
Kit de chymotrypsine SMART Digest, résine en vrac en option avec plaque de prélèvement / filtration
Kit de chymotrypsine SMART Digest, résine en vrac magnétique en option
Kit de chymotrypsine SMART Digest, résine en vrac magnétique en option avec plaque de prélèvement/SOLAμ
Kit de chymotrypsine SMART Digest, résine en vrac magnétique en option avec plaque de prélèvement / filtration
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15751717
Marque: Thermo Scientific™ 60109104
Obtenez une digestion rapide, simple et hautement reproductible des protéines par la chymotrypsine pour la caractérisation et l’analyse quantitative des peptides dans la recherche biopharmaceutique.
Obtenez des résultats analytiques de haute qualité à partir de produits issus de la digestion des protéines à l’aide des kits de chymotrypsine Thermo Scientific™ SMART Digest™. Avancée significative en matière de préparation des échantillons pour la recherche sur les protéines biopharmaceutiques, ces kits permettent une digestion simple et rapide des protéines avec une reproductibilité élevée, une grande sensibilité et une haute qualité des données dans un format compatible avec l’automatisation. Les kits SMART Digest offrent une amélioration significative des technologies de digestion des protéines en solution qui ne sont pas reproductibles, offrent une faible sensibilité et utilisent des méthodologies longues non compatibles avec l’automatisation.
Digestion des protéines par la chymotrypsine
Grâce aux kits SMART Digest, caractérisez et quantifiez les protéines plus rapidement et plus facilement que jamais. Cette version du kit utilise la chymotrypsine qui clive les liaisons peptidiques formées par les résidus aromatiques tels que la tyrosine, la phénylalanine et le tryptophane.
Facile et simple
  • Accélération considérable de la vitesse de traitement des échantillons
  • Processus simple
  • Automatisation simple de l’ensemble du protocole pour un traitement à haut débit
Résultats fiables
  • Meilleure reproductibilité par rapport aux protocoles existants
  • Sensibilité plus élevée
  • Meilleure fiabilité des données
Réduction significative du temps de préparation des échantillons
En général, il faut moins de 60 minutes (selon la complexité de l’échantillon) pour parvenir à une digestion complète, alors qu’une digestion en solution peut prendre jusqu’à 24 heures.
Échantillons plus propres
Réduction du nombre de produits chimiques utilisés, tandis que la forme immobilisée de la chymotrypsine contribue à atténuer l’autolyse et les modifications post-translationnelles (PTM) chimiquement induites. Les résultats sont plus faciles à interpréter.
Combinaison possible avec les plaques de SPE SOLAµ pour le dessalage
Lorsqu’elles sont utilisées avec les SMART Digest pour le dessalage, les plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLAµ™ offrent une solution de préparation des échantillons rapide, facile à utiliser, robuste et facilement automatisable pour l’analyse des biomolécules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de chymotrypsine SMART Digest, avec plaque de prélèvement
Capture Aucun
Cleavage Liaisons peptidiques de résidus aromatiques (par exemple, tyrosine, phénylalanine, tryptophane)
Enzymes Chymostrypsine
Format Résine SMART Digest préremplie dans des tubes PCR
À utiliser avec (application) Quantification des peptides, cartographie des peptides
Gamme de produits SMART Digest
Type Digestion des protéines
Comprend Résine SMART Digest préremplie dans 96 tubes PCR, plaque de prélèvement