missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ SHP/NR0B2/Nuclear Receptor SHP Overexpression Lysate
Marque: Novus Biologicals™ NBL1-13765
560.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The SHP/NR0B2/Nuclear Receptor SHP Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spécification
The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC26422 and based on accession number NM_21969. The protein contains a C-terminal DDK tag. | |
0.1 mg | |
Protein | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot | |
RIPA buffer | |
Homo sapiens nuclear receptor subfamily 0, group B, member 2 (NR0B2), mRNA. | |
Native |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Novus Biologicals™ SHP/NR0B2/Nuclear Receptor SHP Overexpression Lysate > 0.1mg
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu