Learn More
SGE™ Seringue analytique automatisée portable eVol™
Améliorent le flux de travaux de laboratoire
Marque:  SGE™ 2910322
Code produit. 12937596
  • 285.00€ / 3 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
peVoltrade; est le couplage de deux dispositifs de précision : une commande électronique à contrôle numérique et une seringue analytique compatible XCHANGEtrade; (brevet en attente). Les seringues analytiques XCHANGEtrade; peuvent être facilement et rapidement changées, ce qui leur permet d’être dédiées à des liquides et méthodes individuels, tout en empêchant la contamination croisée des réactifs./ppulliSystème de distribution à déplacement positif à commande numérique/liliProgrammable : permet des procédures de manipulation des liquides indépendamment de l’utilisateur/liliFacilement étalonné pour garantir une distribution précise/liliStocke les facteurs d’étalonnage pour jusqu’à dix seringues XCHANGEtrade;/liliInterface utilisateur à roue de contact/liliÉcran tout en couleur/li/ul/ppApplications :/ppulliPréparation des étalons/liliAjout d’étalons internes/liliDistribution précise de liquides non aqueux/liliDilution d’échantillon/li/ul/p
Spécification
Spécification
25 G
0,2 mm
0,5 mm
Seringue analytique eVol
50 μl
Seringue automatisée eVol
0,007 in
0,019 in
1,96 in
3/boîte
Biseau
Nom du produit
SGE™ Seringue analytique automatisée portable eVol™ > Seringue électronique ; 50 mu;l ; D.I. de 0,20mm ; pointe biseautée