Learn More
Cytiva Billes magnétiques de carboxylate Sera-Mag SpeedBeads™, hydrophobes
Excellent pour le couplage d’oligos ou de protéines directement aux billes. Leur structure en chou-fleur offre une capacité de liaison élevée aux billes Sera-Mag. Les groupes carboxyles sur ces billes peuvent être activés par une liaison standard EDC/EDAC pour réagir avec des groupes aminés libres, formant ainsi des liaisons amide.
Marque:  Cytiva 65152105050350
2077.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24338" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11829912
  • 2342.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Microbilles de magnétite à double coquille
  • . Capacité de liaison élevée
  • 1,0 μm de diamètre
  • Teneur élevée en acide carboxylique pour la liaison de l’ADN et des protéines
  • Bille hydrophobe basée sur les exigences de réticulation pour la couche d’encapsulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 % de solides (50 mg/ml)
Préparation des échantillons d’ADN, Purification de protéines
1 μm
2°C à 8°C
100 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Nom du produit
Cytiva Billes magnétiques de carboxylate Sera-Mag SpeedBeads™, hydrophobes > 100 ml