Learn More
Notrax Tapis barrière robuste Aqua Trap™ à dômes moulés
Code produit. 17711958
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17711958
Marque: Notrax 150S0035GY
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
True to its name, this patented perimeter Aqua Dam forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
  • Fidèle à son nom, ce périmètre breveté ’’Aqua Dam’’ forme un plateau pouvant contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré
  • La surface supérieure en textile est moulée à haute pression dans une conception à bulle sur une base en caoutchouc indestructible pour résister à une circulation intense de piétons
  • Une capacité inégalée à éliminer les débris des chaussures tout en conservant son aspect idéal à long terme
  • Semelle à modèle antidérapant unique
Spécification
Dimensions (L x l) 150 x 90 cm
Couleur Gris
Longueur (impériale) 59 in
Longueur (métrique) 150 cm
Matériau Polyester
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 90 cm