Learn More
Ratiolab™ Sacs à déchets dangereux jetables en PP standard
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
38 L
60 L
110 L
Conditionnement:
100 pièces
350 pièces
500 pièces
Description
- Autoclavables à 121°C
- Le sachet ne doit pas être complètement fermé pour l’autoclavage
- Support de paillasse pratique, revêtement en plastique, avec 3 pieds en caoutchouc disponibles pour la taille de sachet 200 x 300 mm
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 L |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Épaisseur (métrique) | 50 μm |
| Dimensions (L x l) | 600 × 800 mm (L × H) |
| Type de produit | Sacs à déchets |