Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 18-400, verre transparent
33.58 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriqué en verre de 1ère classe hydrolytique
- Transparent
- Fond plat
Specifications
Transparent | |
verre | |
Stockage | |
CleanPack, boîte en PP | |
16 mL | |
71 mm | |
ND18 |
20,6 mm | |
17,4 ml | |
À vis | |
800 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
18Minutes
3Secondes
31 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
59Heures
18Minutes
3Secondes
31Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 18-400, verre transparent > 16 mm ; hauteur : 71 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction