Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons, revêtement en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE
Les flacons à échantillons en verre borosilicaté transparent de classe A, type 1 avec bouchons ajustés Fisherbrand™ sont équipés de bouchons phénoliques noirs ajustés avec revêtement polycone ou joint en caoutchouc blanc revêtu de PTFE.
Marque:  Fisherbrand™
109.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Code produit. 11573532
  • 163.00€ / 144 pièces
Expédition estimée: 19-11-2024
Description
Les flacons à échantillons en verre borosilicaté transparent de classe A, type 1 avec bouchons ajustés Fisherbrand™ sont équipés de bouchons phénoliques noirs ajustés avec revêtement polycone ou joint en caoutchouc blanc revêtu de PTFE.
  • Fourni dans des plateaux compartimentés
  • Également disponibles : flacons EPA (Environmental Protection Agency [Agence américaine de protection de l’environnement]) prénettoyés pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), avec ou sans certification, et bouchons avec opercule en polypropylène blancs ajustés avec septa en silicone revêtu de PTFE
Spécification
Spécification
A
Transparent
Verre borosilicaté (type 1, classe A)
Oui
Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles
4,32 dr.
Phénolique
73 mm
ASTM, USP type I
18-400
Caoutchouc recouvert de téflon
21 mm
Non stérile
16 ml
144
16 ml
Ajusté
144 paquet
Flacon
Analyse des composés organiques volatils