Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 18-400, verre transparent
Code produit. p-7113870 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
17,4 ml
21,2 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12990951
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À des fins de stockage.
  • Fabriqué en verre de 1ère classe hydrolytique
  • Transparent
  • Fond plat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 23 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 21,2 ml
À utiliser avec (application) Stockage
Type de goulot À vis
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel 800 μl
Volume (métrique) de travail 20 mL
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 75,5 mm
Quantité 100
Taille du bouchon ND18
Marking Spot Non