Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes à bouchon à vis
GREENER_CHOICE
Choisissez ces tubes, disponibles dans des conceptions coniques et autoportantes, lors de la recherche d’un stockage d’échantillons sécurisé à court terme à basse température.
Marque:  Thermo Scientific™ 3465
103.49 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11559924
  • 222.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Naturel
Knurl
Stockage frigorifique : -80° à + 95°C. Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2
Faibles liaison protéique et liaison des acides nucléiques et faible inhibition enzymatique
Stérile
Attached Cap
Autonome
Screw-cap Microtube
0,5 ml
Polypropylène
50 tubes et bouchons fixés / sachet, 10 sachets / unité
Faisceau d’électrons stériles, SAL 10-6 Exempt de : RNase/Dnase, ADN humain et de souris, pyrogènes, endotoxines, bioburden, ATP et inhibiteur de PCR
Couple manuel : Standard : 0,125 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Oui
Stérile et prêt pour PCR
18000xG
Nom du produit
Thermo Scientific™ Microtubes à bouchon à vis > 0,5 ml, autonome, bouchon à vis & joint torique, stériles, coloris naturel
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave. Versions stériles disponibles.
Ne sont pas conçus pour être immergés ni stockés en phase liquide LN2.