Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges en PES Vivaspin™ Turbo 15
Associe deux membranes à flux élevé à un intérieur lisse pour offrir des performances supérieures. Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 permettent une concentration ultra-rapide et une récupération quasi totale du concentré. Disponibles avec différents seuils de rétention des molécules en boîtes de 12 unités ou en boîtes de 48 unités pour le côté pratique.
Marque: Sartorius VS15T01
Description
Associe deux membranes à flux élevé à un intérieur lisse pour offrir des performances supérieures.Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 permettent une concentration ultra-rapide et une récupération quasi totale du concentrat.Disponibles avec différents seuils de rétention des molécules en boîtes de 12 unités ou en boîtes de 48 unités pour le côté pratique.
Deux membranes verticales et une conception interne élégante pour une concentration ultra-rapide- Une seule centrifugation suffit pour concentrer des solutions de 15 ml jusqu’à 150 fois en 10–30 minutes
- Les grandes membranes en PES à débit élevé sont dotées d’une liaison protéique ultra-faible et de faibles substances extractibles
- Une pression de filtration élevée et constante permet un écoulement transversal optimal pour minimiser l’encrassement de la membrane
- Poche angulaire et facile à utiliser avec des pipettes, facilitant la récupération du rétentat de plus de 95 %
- Le risque de filtration des échantillons jusqu’à épuisement est éliminé
- Boîtier en polystyrène stable et inerte avec haute compatibilité chimique (pH –14)
- Technologie d’assemblage UV pour une transition tout en douceur entre la membrane et le boîtier
- Des graduations volumétriques pour simplifier le contrôle du volume de concentrat et un volume de butée de 100 µl
- Prise en charge de volumes d’échantillons de 15 ml maximum dans les rotors à godets oscillants (11 ml dans les rotors à angle fixe)
- Conçu pour les rotors pouvant accueillir des tubes coniques Falcon de 50 ml :
- Beckman Allegra 25R avec rotor libre TS-5.1-500, godets BUC 5, adaptateurs
- Rotor à angle fixe Beckman TA-10.250 25° avec adaptateurs 356966
- Multifuge 3 S-R avec rotor 75006445, godets 75006441, adaptateurs
Spécification
Single-use | |
Centrifuge | |
10 kDa | |
Non-sterile | |
Applications de concentration, dessalage ou échange de tampon | |
4 000 x g | |
Centrifugal Concentrator | |
11,8 cm |
Ultrafiltration | |
PES | |
15 mL | |
7,2 cm2 | |
Polystyrène | |
12/boîte | |
11 mL (rotor à angles fixes), 15 mL (rotor à godets oscillants) | |
27 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
250400727 | Certificat de qualité | 15/03/2025 | VS15T01 |
245000457 | Certificat de qualité | 01/02/2025 | VS15T01 |
241500127 | Certificat de qualité | 02/11/2024 | VS15T01 |
241100097 | Certificat de qualité | 19/10/2024 | VS15T01 |
240200237 | Certificat de qualité | 18/07/2024 | VS15T01 |