Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges d’ultrafiltration Vivaspin™ Turbo 15 RC
Concentrateurs centrifuges d’ultrafiltration de cellulose régénérée (RC) Vivaspin™ Turbo 15 pour la concentration de protéines, d’ADN, de nanoparticules et de virus pour des volumes d’échantillons de 4-15 ml. Obtenez la concentration d’échantillons la plus rapide grâce aux récupérations les plus élevées pour vos échantillons de protéines.
Marque: Sartorius VS15TR41
167.99 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les concentrateurs centrifuges Vivaspin™ Turbo offrent un choix optimal pour des applications d’échange de tampon ou de concentration maximales, avec leur large plage de seuil de rétention des molécules et leur choix unique de membranes RC et PES sur le marché.
Les concentrateurs Vivaspin™ Turbo 15 RC sont les concentrateurs de cellulose régénérée avec les débits les plus élevés du marché grâce à leurs grandes membranes verticales doubles et à leur profil interne élégant, qui minimisent la polarisation des protéines et l’encrassement ultérieur de la membrane et garantit des vitesses de processus maximales jusqu’au dernier 100 μL.
- Choix optimal unique de membranes (PES et RC)
- Récupération complète
- Concentrations les plus rapides
- Résistance chimique la plus élevée
- Prélèvement facile de rétentat
- Gradués et marquables
Spécification
Single-use | |
Centrifuge | |
100 kDa | |
Non-sterile | |
12/boîte | |
15 ml |
Ultrafiltration | |
Cellulose régénérée | |
15 mL | |
Polypropylène | |
Centrifugal Concentrator | |
77 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%