Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Macrosep™ Advance avec membrane Omega
Les dispositifs centrifuges Macrosep Advance avec membrane Omega permettent de concentrer rapidement jusqu’à 20 ml d’échantillons biologiques.
Marque: Cytiva MAP010C37
275.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24320" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
- Pour les applications de recherche uniquement
Spécification
Bleu | |
PES | |
Non stérile | |
5 à 20 mL (échantillon) |
EFA :7,2 cm2 | |
10 kDa | |
24/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Dispositifs centrifuges Macrosep™ Advance avec membrane Omega > 10 kDa ; bleu ; 24/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu