Learn More
Hamilton™ Seringues Luer-Lock SaltLine™
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’embout Luer-Lock en PTFE est extrêmement courant, car il offre les options les plus flexibles pour connecter les tubulures
- Disponible en plusieurs volumes
- Les applications incluent la microfluidique, les perfusions médicamenteuses / nutritionnelles, le filage électrostatique, l’étalonnage des spectromètres de masse, l’alimentation cellulaire et bien plus encore
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté, PTFE, UHMWPE |
| Description | Gaz stérilisable |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Pression max. | 200 psig (13,8 bars) |
| Température max. (métrique) | 50°C |
| Modèle | 1005 |
| Température min. (métrique) | 20°C |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Afficher plus |