Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1700 Series : Terminaison TLL
Code produit. 10262793
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Pression max.:
1000°psi
500°psi
Type de connexion:
Luer Lock avec fentes
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10262793
Marque: Hamilton™ 81120
Version Gastight des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
La gamme de seringues offre une variété de terminaisons et d’options d’aiguille différentes.
Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé à utiliser avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles.
Types de pointes d’aiguille (les types de pointes 4 et AS sont disponibles sur demande)
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 34-10
  • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 34-10
  • Type de pointe 4 : pointe d’aiguille biseautée 12° standard recommandée pour les applications médicales. Calibres disponibles : 34-10. Angles d’aiguille spéciaux tels que 0° à 60° disponibles sur demande.
  • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
  • Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26-10
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) interne 0,09 in
Diamètre (impériale) externe 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 2,3 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension
Comprend Certificat d’étalonnage traçable au NIST
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 500°psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1725
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 250 μl
Type de connexion Luer-Lock