Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
Ces bouchons de sécurité pour HPLC vous permettent d’extraire vos solvants en toute sécurité des flacons et des réservoirs sans vous exposer à des gaz et des vapeurs de solvants dangereux. Complet avec soupape à air intégrée pour l’égalisation de la pression.
sur devis - 188.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Flacon de laboratoire |
Code produit | Marque | Comprend | Matériau | Diamètre du filetage | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Matériau | Diamètre du filetage | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17172036
![]() |
SCAT™
307100 |
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air | PTFE | GL/S40 | Capsule de sécurité I |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17843530
|
SCAT™
307109 |
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air | PTFE | GL/S40 | Capsule de sécurité pour déchets I |
99.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16403789
![]() |
SCAT™
307019 |
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air | PTFE | GL 45 | Capsule de sécurité I |
138.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
17833530
![]() |
SCAT™
307019-PP |
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air | Polypropylène | GL 45 | Capsule de sécurité I |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16453819
![]() |
SCAT™
399019 |
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air inclinée 90° | PTFE | GL 45 | Capsule de sécurité I |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17112576
![]() |
SCAT™
307101 |
2 raccords en PFA de dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, bouchon d’obturation en PFA, soupape à air | PTFE | GL/S40 | Bouchon de sécurité II |
133.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17150711
![]() |
SCAT™
307006 |
2 raccords en PFA de dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, bouchon d’obturation en PFA, soupape à air | PTFE | GL 28 | Bouchon de sécurité II |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16403809
![]() |
SCAT™
307909 |
2 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air | PTFE | GL 45 | Bouchon de sécurité II |
149.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16483819
![]() |
SCAT™
399909 |
2 raccords en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air inclinée 90° | PTFE | GL 45 | Bouchon de sécurité II |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16439423
![]() |
SCAT™
307910 |
3 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air | PTFE | GL 45 | Capsule de sécurité III |
163.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16463799
![]() |
SCAT™
307410 |
4 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air | PTFE | GL 45 | Bouchon de sécurité IV |
188.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17848733
![]() |
SCAT™
307410-PP |
Soupape à air, indicateur de remplacement, 4 raccords en PFA (1,6 mm de dia. ext.), 4 raccords en PFA (2,3 mm de dia. ext.), 4 raccords en PFA (3,2 mm de dia. ext.), 3 bouchons borgnes en PFA, champ d’étiquetage | Polypropylène | GL 45 | Bouchon de sécurité IV |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16493799
![]() |
SCAT™
307520 |
6 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air | PTFE | GL 45 | Capsule de sécurité VI |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17868733
|
SCAT™
309035 |
1 raccord de 4 mm de dia. ext. en PTFE, soupape à air | PTFE | GL 45 | Capsule de sécurité I | N/A | N/A | N/A | |||||
18686488
![]() |
SCAT™
307909-PP |
Bouchon de sécurité II : 1 soupape à air, 1 indicateur de remplacement, 2 raccords en PP de 1,6/2,3/3,3 mm de dia. ext., 1 bouchon borgne en PP, 1 champ d’étiquetage | Polypropylène | GL45 | Bouchon de sécurité SafetyCap |
121.00€
1 feuille |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
18616498
![]() |
SCAT™
307910-PP |
Bouchon de sécurité III : 1 soupape à air, 1 indicateur de remplacement, 3 raccords en PP de 1,6/2,3/3,3 mm de dia. ext., 2 bouchons borgnes en PP, 1 champ d’étiquetage | Polypropylène | GL45 | Bouchon de sécurité SafetyCap |
128.00€
1 feuille |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Ils sont équipés d'une valve d'air intégrée pour l'égalisation de la pression. Les capsules de sécurité SCAT V2.0 offrent une sécurité maximale pour votre approvisionnement en solvants HPLC :Spécification
Systèmes HPLC | |
Flacon de laboratoire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0