Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
GREENER_CHOICE
Les Safety Caps V2.0 sont conçus pour extraire en toute sécurité les solvants lorsque vous travaillez avec un système HPLC/UHPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et des réservoirs sans être exposé à des gaz et des vapeurs de solvants dangereux.
Marque:  SCAT™ 307019-PP
88.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17833530
  • 130.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les capsules de sécurité V2.0 SCAT™ offrent une sécurité maximale pour votre distribution de solvants HPLC.
  • Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
  • Capsule à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
  • Construction stable pour une sécurité optimale et une manipulation aisée
  • Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
  • Design attractif et disposition claire des connexions
  • Design amélioré pour faciliter la connexion des capillaires en différentes couleurs
  • Soupape à air libre avec indicateur de changement inclus avec chaque capsule de sécurité
Spécification
Spécification
Systèmes HPLC
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
GL 45
Flacons de laboratoire
Polypropylène
Capsule de sécurité I