Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Polypropylène
Diamètre du filetage:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
GL 45
Comprend:
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air inclinée 90°
1 raccord de 4 mm de dia. ext. en PTFE, soupape à air
2 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
2 raccords en PFA de dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, bouchon d’obturation en PFA, soupape à air
2 raccords en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air inclinée 90°
3 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
4 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
6 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
Bouchon de sécurité III : 1 soupape à air, 1 indicateur de remplacement, 3 raccords en PP de 1,6/2,3/3,3 mm de dia. ext., 2 bouchons borgnes en PP, 1 champ d’étiquetage
Bouchon de sécurité II : 1 soupape à air, 1 indicateur de remplacement, 2 raccords en PP de 1,6/2,3/3,3 mm de dia. ext., 1 bouchon borgne en PP, 1 champ d’étiquetage
Soupape à air, indicateur de remplacement, 4 raccords en PFA (1,6 mm de dia. ext.), 4 raccords en PFA (2,3 mm de dia. ext.), 4 raccords en PFA (3,2 mm de dia. ext.), 3 bouchons borgnes en PFA, champ d’étiquetage
Conditionnement:
1 feuille
1 pièce
Description
Les capsules de sécurité V2.0 SCAT™ offrent une sécurité maximale pour votre distribution de solvants HPLC.
- Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
- Capsule à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
- Construction stable pour une sécurité optimale et une manipulation aisée
- Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
- Design attractif et disposition claire des connexions
- Design amélioré pour faciliter la connexion des capillaires en différentes couleurs
- Soupape à air libre avec indicateur de changement inclus avec chaque capsule de sécurité
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de laboratoire |
| Comprend | 4 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air |
| Matériau | PTFE |
| Dimensions (métrique) | 3,2 mm (dia. ext.) Raccord |
| Diamètre du filetage | GL 45 |
| À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC |
| Type | Bouchon de sécurité IV |
| Autoclavable | Autoclavable |