Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
Les Safety Caps V2.0 sont conçus pour extraire en toute sécurité les solvants lorsque vous travaillez avec un système HPLC/UHPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et des réservoirs sans être exposé à des gaz et des vapeurs de solvants dangereux.
Marque: SCAT™ 307100
93.50 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Description
Les capsules de sécurité V2.0 SCAT™ offrent une sécurité maximale pour votre distribution de solvants HPLC.
- Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
- Capsule à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
- Construction stable pour une sécurité optimale et une manipulation aisée
- Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
- Design attractif et disposition claire des connexions
- Design amélioré pour faciliter la connexion des capillaires en différentes couleurs
- Soupape à air libre avec indicateur de changement inclus avec chaque capsule de sécurité
Spécification
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air | |
Capsule de sécurité I | |
Flacons de laboratoire | |
Autoclavable |
Systèmes HPLC | |
PTFE | |
GL/S40 |