Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
Les Safety Caps V2.0 sont conçus pour extraire en toute sécurité les solvants lorsque vous travaillez avec un système HPLC/UHPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et des réservoirs sans être exposé à des gaz et des vapeurs de solvants dangereux.
Marque: SCAT™ 307410-PP
113.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
SCAT™ Safety Caps V2.0 provide maximum safety for your HPLC solvent supply.
- High quality materials ensure maximum safety for lab and staff
- 360° rotatable and up to 200°C autoclavable screw cap for maximum flexibility
- Stable construction for highest safety and easy handling
- Chemically resistant against aggressive organic solvents
- Attractive design and clear arrangement of connections
- Improved design for easy connection of capillaries in various colors
- Free air valve with change indicator included with every Safety Cap
Spécification
Air Valve, Change Indicator, 4 PFA Fittings (1.6 mm OD), 4 PFA Fittings (2.3 mm OD), 4 PFA Fittings (3.2 mm OD), 3 PFA Blind Plug, Labeling Field | |
HPLC Systems | |
Polypropylene | |
GL 45 |
1.6, 2.3, 3.2 mm O.D. Fittings | |
Safety Cap IV | |
Lab Bottle |