Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
Les Safety Caps V2.0 sont conçus pour extraire en toute sécurité les solvants lorsque vous travaillez avec un système HPLC/UHPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et des réservoirs sans être exposé à des gaz et des vapeurs de solvants dangereux.
Marque:  SCAT™ 307910-PP
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Code produit. 18616498
  • 127.15€ / 1 feuille
Expédition estimée: 20-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
SCAT™ Safety Caps V2.0 provide maximum safety for your HPLC solvent supply.
  • High quality materials ensure maximum safety for lab and staff
  • 360° rotatable and up to 200°C autoclavable screw cap for maximum flexibility
  • Stable construction for highest safety and easy handling
  • Chemically resistant against aggressive organic solvents
  • Attractive design and clear arrangement of connections
  • Improved design for easy connection of capillaries in various colors
  • Free air valve with change indicator included with every Safety Cap
Spécification
Spécification
Safety Cap III: 1 x air valve, 1 x change indicator, 3 x PP fitting 1.6/2.3/3.3 mm OD, 2 x PP blind plug, 1 x labelling field
Safety Cap
Lab Bottle
HPLC Systems
Polypropylene
GL45