Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey en nylon dotés d’une anse en acier de 76 mm
Le nec plus ultra pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté.
Marque: Brady™ 150274
Description
- Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
- Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
- Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
- Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
- Les cadenas sont légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
- Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
- La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
- 1 clé fournie avec chaque cadenas
- Retenue de la clé (la clé ne se relâche pas jusqu’à ce que la manille du cadenas soit bien fermée)
- Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux ; consultez nos possibilités de personnalisation.
Spécification
Cadenas à clé | |
Noir | |
6,40 mm | |
Acier | |
1 de chaque | |
38,00 mm |
NYL-BLK-76ST-KD | |
Nylon | |
76,00 mm | |
6 | |
1,496 in | |
33,00 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.