Learn More
ROS Antibody (ROS1/8216R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20758AF405
583.20 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ROS Monoclonal antibody specifically detects ROS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
ROS | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 405 | |
proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS, c-ros oncogene 1, receptor tyrosine kinase, c-ros-1, MCF3, ROS | |
Recombinant fragment corresponding to cytoplasmic domain of human ROS protein | |
0.1 mL | |
Protein Kinase | |
6098 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
ROS1/8216R | |
50 mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ROS Antibody (ROS1/8216R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 405
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu