Learn More
Bel-Art™ Pipeteurs Pipette Pump™
Assure un pipetage sûr, précis et sans problème. Les pipeteurs Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ sont basés sur un fonctionnement à une seule main facile à utiliser.
Brand: Bel-Art™ F37898-0000
47.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour un pipetage sûr, précis et sans problème.Les pipeteurs Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ s’utilisent très facilement d’une seule main.
- Les pipettes s’adaptent parfaitement à ces mandrins coniques flexibles
- Tournez la molette sur le côté pour l’aspiration ou la distribution de précision
- Le piston peut être enfoncé pour une vidange rapide
- Résiste aux acides et aux alcalis
- Démontez toutes les pièces pour le nettoyage et avant l’autoclavage à 121ºC (250ºF) pendant 20 minutes ; le mandrin ne doit pas être autoclavé
- Un mandrin en caoutchouc de silicone et des rondelles de rechange sont disponibles
Specifications
Non | |
Vert | |
Pipette | |
Polypropylène | |
1 | |
Pipette | |
Pipettes |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
Pipette Pump Pipettors | |
Non stérile | |
10 ml | |
Acide et alcali |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
7Heures
13Minutes
24Secondes
47 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
24Heures
13Minutes
24Secondes
47