Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey en nylon dotés d’une anse en acier de 76 mm
Le nec plus ultra pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté.
23.85€ - 25.85€
Spécification
Type de produit Cadenas à clé
Matériau Nylon
Diamètre (métrique) de la manille 6,40 mm
Hauteur (métrique) de la manille 76,00 mm
Material (Shackle) Acier
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
17100291
Afficher les documents
Brady™
150233
Violet
25.85€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17100301
Afficher les documents
Brady™
150247
Marron
23.85€
1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17110301
Afficher les documents
Brady™
150248
Orange
23.85€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17120301
Afficher les documents
Brady™
150249
Bleu
25.85€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17100321
Afficher les documents
Brady™
150274
Noir
23.85€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17170331
Afficher les documents
Brady™
150295
Blanc
23.85€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17180331
Afficher les documents
Brady™
150296
Jaune
23.85€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17180351
Afficher les documents
Brady™
150319
Vert
23.85€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17140381
Afficher les documents
Brady™
150357
Rouge
23.85€
1 pièce
En stock
Description
  • Ces cadenas complètent la gamme de cadenas Brady SafeKey et sont dotés des mêmes caractéristiques.
  • Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée.
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée.
  • Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction.
  • Ces cadenas sont légers et offrent une excellente résistance aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion.
  • Leur corps diélectrique et anti-étincelles est doté d’un revêtement rainuré afin de faciliter la prise en main et la manipulation.
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application.
  • 1 clé est fournie avec chaque cadenas.
  • Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’anse du cadenas n’est pas enclenchée).
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux ; consultez nos possibilités de personnalisation.
Spécification
Spécification
Cadenas à clé
6,40 mm
Acier
1 de chaque
38,00 mm
Nylon
76,00 mm
6
1,496 in
33,00 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Cadenas SafeKey en nylon dotés d’une anse en acier de 76 mm