Learn More
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Multi-species Stomach, Small Intestine and Pancreas
PVDF membrane containing denatured protein from cells or tissue lysates
Marque: Novus Biologicals™ NBP2-30118
440.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Screening proteins from various human, mouse and rat tissues
- Contains 11 human, mouse and rat tissue lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
- Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
- Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
- Stained with amido black for visualization of proteins
Recommended Storage
Store at room temperature
Spécification
Screening proteins from various human, mouse and rat tissues | |
1 Membrane | |
PVDF |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Multi-species Stomach, Small Intestine and Pancreas >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu