Learn More
Brady™ Verrouillages pour robinets à vanne en polypropylène
Code produit. 10491064
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Largeur (métrique):
120,1 mm
121,1 mm
184 mm
184,8 mm
224 mm
224,1 mm
224,4 mm
318,3 mm
405,1 mm
Hauteur (métrique):
80 mm
132,3 mm
141 mm
141,7 mm
171,4 mm
181 mm
276 mm
276,2 mm
363,3 mm
363,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10491064
Marque: Brady™ 065564
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d’une partie centrale amovible qui s’adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur. Des étiquettes Danger en anglais, espagnol et français sont incluses.
  • Systèmes de condamnation de vannes
  • Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d'une partie centrale amovible qui s'adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur.
  • Des étiquettes Danger en anglais, espagnol et français sont incluses.
Spécification
Type de produit Verrouillage pour robinet à vanne
Alternate Part Number GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 RED
Couleur Rouge
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Verrouillages pour robinets à vanne Brady
Diamètre (impériale) 13.96 in
Diamètre (impériale) de la manille 0.38 in.
Diamètre (métrique) 354.58 mm
Diamètre (métrique) de la manille 9,7 mm
Dimensions (P x L x H) 76.20 x 405.10 x 363.50 mm
Dimensions (L x l) 405,10 x 363,50 mm
À utiliser avec (application) Lockout Tagout
Hauteur (impériale) 14.31 in.
Hauteur (métrique) 363,5 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 15.95 in.
Largeur (métrique) 405,1 mm