Learn More
Labcon™ Portoirs rechargeables pour pointes de recharge Eclipse™
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
Marque: Labcon™ 1299-960-038-9
25.11 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Portoir pour pointes de pipette
- Rechargeable
- Avec couvercle transparent articulé
- Pour une utilisation avec les recharges de pointes de pipettes Eclipse™
- Capacité pour une plateforme de recharge de 96 pointes
- Autoclavable
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
Émeraude | |
Polypropylène | |
Oui | |
Manipulation de liquides | |
12 portoirs/paquet |
Autoclavable | |
Pointes de 10 μl | |
Rectangle | |
Non stérile | |
12/paquet | |
96 pointes |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
13Heures
15Minutes
10Secondes
40Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
15Minutes
10Secondes
40 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
30Heures
15Minutes
10Secondes
40