Learn More
DWK Life Sciences Microtubes Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Pour une utilisation avec le pilon Pellet Pestle
Marque: DWK Life Sciences 95199119
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec le pilon Pellet Pestle
- Choisissez entre le modèle en polypropylène autoclavable ou le modèle en matériel sans RNase, DNase et pyrogène (fabriqué dans des conditions de salle blanche M5.5 [classe 10 000])
- Emballage individuel
Spécification
0,05 oz. | |
Sans DNAse, sans RNAse, apyrogène | |
Oui |
1,5 ml | |
Microtube | |
0,05 oz, 1,5 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Microtubes Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™ > Sans RNase ; 1,5 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu