Learn More
Labcon™ Portoirs rechargeables pour pointes de recharge Eclipse™
Click to view available options
Capacité:
100 pointes de 1 250 μl
10 pointes de 1 250 μl
10 pointes de 250 μl
1 000 pointes de 1 250 μl
Pointes de 10 μl
Couleur:
Assortiment
Émeraude
Violet
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
6 pièces
Descripción
- Portoir pour pointes de pipette
- Rechargeable
- Avec couvercle transparent articulé
- Pour une utilisation avec les recharges de pointes de pipettes Eclipse™
- Capacité pour une plateforme de recharge de 96 pointes
- Autoclavable
- Fabriqué aux États-Unis
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Type de produit | Rechargeable |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Violet |
| Capacité | 1 000 pointes de 1 250 μl |
| Matériau | PP |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
| Nb par paquet | 6/paquet |
| Quantité | 6 racks/sachet, 8 sachets/boîte |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido