Learn More
Labcon™ Portoirs rechargeables pour pointes de recharge Eclipse™
GREENER_CHOICE
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
Marque:  Labcon™ 1280-969-000-9
16.32 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16671963
  • 21.50€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Portoir pour pointes de pipette
  • Rechargeable
  • Avec couvercle transparent articulé
  • Pour une utilisation avec les recharges de pointes de pipettes Eclipse™
  • Capacité pour une plateforme de recharge de 96 pointes
  • Autoclavable
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoclavable
10 pointes de 1 250 μl
Non stérile
10/paquet
RT
Rechargeable
Assortiment
PP
Manipulation de liquides
10 racks/sachet, 10 sachets/boîte
Nom du produit
Labcon™ Portoirs rechargeables pour pointes de recharge Eclipse™ > Racks rechargeables ; couleur : Assortiment ; contient : 10 pointes de 1 250μl ; autoclavable : autoclavable ; certifications/conformité : ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP