missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLCO4A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SLCO4A1.
Marque: Abnova PAB22476.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: GRYEVELDAGVRTCPANPGAVCADSTSGLSRYQLSpécification
SLCO4A1 | |
Polyclonal | |
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SLCO4A1. | |
In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
OATP-E/OATP1/OATP4A1/OATPE/OATPRP1/POAT/SLC21A12 | |
Rabbit | |
Antigen affinity purification | |
RUO | |
28231 | |
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
IgG |
Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
Unconjugated | |
Immunohistochemistry (1:50-1:200) Western Blot (1:250-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
SLCO4A1 | |
SLCO4A1 | |
Recombinant protein corresponding to amino acids of human SLCO4A1. | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
SLCO4A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™ > 100μL; Unlabeled
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu