Learn More
Colonnes de chromatographie Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ et cône rodé
Fabriqué en verre borosilicaté. Les colonnes de chromatographie Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ et cône rodé comprennent un disque fritté en verre (porosité 0) pour supporter le conditionnement des colonnes. Robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clavette en PTFE assure un contrôle fin du débit d’éluant. La tige dans le cône inférieur permet le montage sur un flacon Büchner pour chromatographie Flash sous vide.
Marque: Quickfit CR12/10
1316.87 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec disque fritté en verre (porosité 0) pour supporter le conditionnement de la colonne
- Robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clavette en PTFE pour un contrôle fin du débit d’éluant
- La tige dans le cône inférieur permet le montage sur un flacon Büchner pour chromatographie Flash sous vide
- En verre borosilicaté
Spécification
Colonne de chromatographie | |
10 mm | |
Verre borosilicaté Pyrex™ | |
Robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE, disque en verre fritté |
1/boîte | |
270 mm | |
Cône rodé 19/26 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.