Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Flèche directionnelle 90°, vers la droite, vert
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 814425
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Aluminium | |
Intérieur et extérieur | |
1,016 mm | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |
PIC A090-200x200-AL-CRD/1 | |
Trous d’angle | |
200 mm | |
200 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Flèche directionnelle 90°, vers la droite, vert > l x H : 200 x 200 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu