Learn More
3M™ Qualitative Fit-Test Kit
This Qualitative Fit-Test Kit contains everything necessary to fit test any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter.
Marque:  3M™ 7000001898
194.33 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10676285
  • 390.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Includes: Livret d’instructions laminé (multilingue) ; 55 ml (0,9 oz) de solution pour essai de sensibilité ; 55 ml (1,9 oz) de solution pour essai d’ajustement ; deux nébuliseurs ; hotte ; ensemble de hotte ; deux ensembles d’inserts de nébuliseur de rechange. La mallette de formation et de test d’ajustement en option comprend du matériel de kit de test d’ajustement ainsi que des supports de formation (vidéos, affiches et documentation).
Description
Description
  • Fonctionne en pulvérisant une solution sucrée dans l’environnement de la cagoule
  • Si le porteur ne détecte pas de goût sucré, le test d’ajustement a réussi
Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit. Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
Informations sur la commande
Individual 1.9 oz. (55 mL) bottles of sensitivity solution or fit test solution also available.
Compliance
Répond aux critères de performance pour les tests des appareils respiratoires de en vertu de la norme OSHA 29 CFR 1910.134, annexe A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de test d’ajustement qualitatif
Automobile, construction, fabrication de denrées alimentaires et de boissons, fabrication et production de métaux, opérations d’entretien militaire, réparation et exploitation, mines, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, transport
FT-10
OSHA 29 CFR 1910.134, Annexe A
Livret d’instructions laminé, solution pour test de sensibilité, solution de test d’ajustement, deux nébuliseurs, hotte, ensemble de col, deux ensembles d’inserts de nébuliseur de rechange
Vidéos
  • 3M - Fit test kit training video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Fit test kit training video
    Nom du produit
    3M™ Qualitative Fit-Test Kit > Kit de test d’ajustement
    For Occupational Use Only