Learn More
3M™ Accessoires pour kit d’essais d’ajustement qualitatif
Utilisation pour la protection respiratoire
Marque:  3M™ 7000001945
129.56 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15135157
  • 220.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Kits de test et accessoires conçus pour aider votre organisation à répondre aux exigences de test OSHA pour les appareils respiratoires
  • Les produits peuvent être utilisés pour contrôler l’étanchéité du joint entre le visage et le respirateur sur tout appareil respiratoire à particules ou appareil respiratoire à gaz/vapeur avec un préfiltre à particules
  • N° de catalogue 3M n°601, FT-13, FT-14, FT-15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur
Tests d’ajustement quantitatif
601
OSHA
Appareillage de test d’ajustement qualitatif
Vidéos
  • 3M Fit test kit training video
Nom du produit
3M™ Accessoires pour kit d’essais d’ajustement qualitatif > Adaptateur