Learn More
3M™ Qualitative Fit-Test Kit
This Qualitative Fit-Test Kit contains everything necessary to fit test any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter.
390.00€ - 435.00€
Spécification
Certifications/Conformité | OSHA 29 CFR 1910.134, Annexe A |
---|---|
À utiliser avec (application) | Automobile, construction, fabrication de denrées alimentaires et de boissons, fabrication et production de métaux, opérations d’entretien militaire, réparation et exploitation, mines, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, transport |
Comprend | Livret d’instructions laminé, solution pour test de sensibilité, solution de test d’ajustement, deux nébuliseurs, hotte, ensemble de col, deux ensembles d’inserts de nébuliseur de rechange |
Alert:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12302419
|
3M™
7000002042 |
Kit d’essais d’ajustement, amer |
435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10676285
|
3M™
7000001898 |
Kit de test d’ajustement qualitatif |
390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Fit test kit for respirators.
- Kit includes:
- Hood
- Collar Assembly
- Two Nebulizers
- Sensitivity Solution, 55 mL (1.9 oz.)
- Fit Test Solution, 55 mL (1.9 oz.)
- Laminated User Instructions (Multilingual)
- Two Sets of Replacement Nebulizer Inserts
- Optional training and fit test case includes fit-test kit materials as well as training materials (videos, posters and literature).
- FT-10 uses a test solution of sodium saccharin that produces a sweet tasting spray.
- FT-30 uses a test solution of denatonium benzoate to produce a very bitter taste.
Usage:
- Works by spraying the solution into the hood environment.
- If the wearer does not detect any taste, the fit test has been passed.
Informations sur la commande
Individual 1.9 oz. (55 mL) bottles of sensitivity solution or fit test solution also available.
Compliance
Répond aux critères de performance pour les tests des appareils respiratoires de en vertu de la norme OSHA 29 CFR 1910.134, annexe A.
Spécification
OSHA 29 CFR 1910.134, Annexe A | |
Automobile, construction, fabrication de denrées alimentaires et de boissons, fabrication et production de métaux, opérations d’entretien militaire, réparation et exploitation, mines, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, transport | |
Livret d’instructions laminé, solution pour test de sensibilité, solution de test d’ajustement, deux nébuliseurs, hotte, ensemble de col, deux ensembles d’inserts de nébuliseur de rechange |
For Occupational Use Only