Learn More
Fisherbrand™ Bains à ultrasons S 50 R
Les bains-marie à ultrasons Fisherbrand™ S 50 R comprennent des modes ultrasonores contrôlés par microprocesseur et des programmes prédéfinis spéciaux pour assister chaque application de laboratoire et de nettoyage standard.
Marque:  Fisherbrand™ 1045437
Code produit. 12689345
Description
Description
  • Poignées de transport en plastique
  • Câble d’alimentation secteur amovible
  • Panneau de fonctionnement convivial clairement organisé
  • Rack de connexion pour support de laboratoire, fonctionnement avec réduction du bruit
  • Cuve à ultrasons en acier inox résistant à la cavitation
  • Mode Degas à efficacité spécifique et réduction du bruit (effet de sortie de gaz)
  • Bouton rotatif pour le réglage d’opérations continues ou à court terme de 1 à 30 min
  • Affichage LED pour la température préréglée et la température réelle, ainsi que pour le temps de fonctionnement restant
Spécification
Spécification
230 VCA
335 x 304 mm (H x dia.)
335 mm
Elmasonic S 50 R
5,3 L
230 VCA, 150 W
335 mm
150 W
Vidéos
  • Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Bains à ultrasons S 50 R > Capacité : 5,3 L