Learn More
Fisherbrand™ Rack métallique recouvert de PEHD
Ce rack métallique recouvert de PEHD est robuste pour le transport ou la manipulation des échantillons. Il est chimiquement résistant et convient aux tubes et flacons coniques, ronds ou plats ou en plastique.
Marque: Fisherbrand™ 120761F
Description
- Racks métallique recouvert de PEHD résistant aux produits chimiques
- Les racks peuvent être utilisés à des températures comprises entre -40°C et 121°C
- Accueille toutes les marques et tous les types de fonds coniques, ronds ou plats, en verre ou plastique, de tubes et/ou de flacons
- Les puits carrés et les trois niveaux de pont contribuent à la fixation des tubes
- Autoclavables
- Support à fond fendu
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
Tubes | |
Non stérile | |
1 | |
237 x 137 mm | |
237 mm | |
127 mm | |
65 mm | |
13 à 16 mm |
4 x 12 | |
Bleu | |
Fil recouvert de PEHD | |
56 | |
237 x 127 x 65 mm | |
237 x 127 x 65 mm | |
9,40 in | |
3,30 in | |
2,40 in |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Rack métallique recouvert de PEHD > Matrice de tubes : 4 x 12 ; puits : 48 ; Diam. du puits : 13 à 16 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu