Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Lunettes de protection

Recyclez les lunettes de protection à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
Marque: Terracycle™ CS93-L-FR
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Les lunettes de protection professionnelle en plastique
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés :
- Petite : 200
- Moyenne : 510
- Grande : 1000
MERCI DE PAS INCLURE :
- Tout autre équipement de protection individuelle ou équipement de sécurité (EPI).
- Autre type de lunettes.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
- Déchets médicaux, verre cassé, piles, batteries, peintures à l’huile et aérosols
Spécification
25 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Large | |
Non autoclavable | |
Recycling Box |
55 lb. | |
38 x 38 x 97 cm | |
Yes | |
Non stérile | |
Cardboard, Plastic |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.