Learn More
Nitritex™ Tapis adhésif en polyuréthane
Empêchez la saleté, la poussière et les bactéries d’entrer dans les laboratoires grâce au tapis adhésif en polyuréthane Nitritex™.
Marque:  Nitritex™ STW1845
87.57 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15258318
  • 134.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tapis pour utilisation dans des environnements de laboratoire contrôlés
  • Rectangulaires
  • PUR
  • Blanc ou bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 9001:2015
30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
PUR
18 x 45 in
Blanc
Nom du produit
Nitritex™ Tapis adhésif en polyuréthane > Taille : 18 x 45 po, blanc