Learn More
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride is a compound that binds to BRD9, and used for inhibiting BRD9 activity, based on PROTAC.
627.75€ - 4602.15€
Spécification
Nom chimique ou matériau | PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride |
---|---|
Couleur | Light Yellow |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C23H26ClN3O7S2 |
Informations sur la solubilité | DMSO : 20.83 mg/mL (37.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (4.50 mM; Need ultrasonic) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16450487
![]() |
Medchem Express
HY-107445A |
50 mg |
2928.15€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16442966
![]() |
Medchem Express
HY-107445A |
25 mg |
2092.50€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16426837
![]() |
Medchem Express
HY-107445A |
5 mg |
627.75€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16415106
![]() |
Medchem Express
HY-107445A |
100 mg |
4602.15€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16414138
![]() |
Medchem Express
HY-107445A |
10 mg |
1046.25€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride is a compound that binds to BRD9, and used for inhibiting BRD9 activity, based on PROTAC.Spécification
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride | |
Research | |
DMSO : 20.83 mg/mL (37.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (4.50 mM; Need ultrasonic) | |
556.05 | |
97.07% | |
Solid |
Light Yellow | |
C23H26ClN3O7S2 | |
O=C(O)COC1=CC=C(C2=CN(C)C(C3=C2SC(C(NC(CC4)CCS4(=O)=O)=N)=C3)=O)C=C1OC.Cl | |
556.05 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.