Learn More
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16414138
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16414138
Marque: Medchem Express HY107445A
MedChemExpress PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride is a compound that binds to BRD9, and used for inhibiting BRD9 activity, based on PROTAC.
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride is a compound that binds to BRD9, and used for inhibiting BRD9 activity, based on PROTAC.
Spécification
Nom chimique ou matériau PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H26ClN3O7S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 20.83 mg/mL (37.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (4.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)COC1=CC=C(C2=CN(C)C(C3=C2SC(C(NC(CC4)CCS4(=O)=O)=N)=C3)=O)C=C1OC.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 556.05
Poids de la formule 556.05
Pourcentage de pureté 97.07%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.