Learn More
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Description
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride is a compound that binds to BRD9, and used for inhibiting BRD9 activity, based on PROTAC.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H26ClN3O7S2 |
| Quantité | 25 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 20.83 mg/mL (37.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (4.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)COC1=CC=C(C2=CN(C)C(C3=C2SC(C(NC(CC4)CCS4(=O)=O)=N)=C3)=O)C=C1OC.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 556.05 |
| Poids de la formule | 556.05 |
| Pourcentage de pureté | 97.07% |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.