Learn More
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Description
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride is a compound that binds to BRD9, and used for inhibiting BRD9 activity, based on PROTAC.
Spécification
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H26ClN3O7S2 |
| Quantité | 25 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 20.83 mg/mL (37.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (4.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)COC1=CC=C(C2=CN(C)C(C3=C2SC(C(NC(CC4)CCS4(=O)=O)=N)=C3)=O)C=C1OC.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 556.05 |
| Poids de la formule | 556.05 |
| Pourcentage de pureté | 97.07% |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering