Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Premium avec revêtement en liège
Stockez et transportez des lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
21.95€
Spécification
Capacité de lame | 25 |
---|---|
L’appareil peut contenir | 25 lames |
Dimensions (L x l x H) | 141 x 88 x 35 mm |
À utiliser avec (application) | Stockage ou transport en toute sécurité des lames de microscope |
À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope standard de 25 x 75 mm (1 x 3 po) |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11354135
|
Fisherbrand™
HS15989E |
Blanc |
21.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Les boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames en place dans les fentes rainurées
- Les fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames
- Le couvercle emboîtant se ferme facilement et permet d’accéder aisément aux lames
- Dispose d’un mécanisme de verrouillage par pouce pour une sécurité supplémentaire
- Empilable
Spécification
25 | |
141 x 88 x 35 mm | |
Lames de microscope standard de 25 x 75 mm (1 x 3 po) | |
ABS | |
Oui | |
Liège |
25 lames | |
Stockage ou transport en toute sécurité des lames de microscope | |
Fiche d’inventaire de lames | |
Rectangulaires | |
Non stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Premium avec revêtement en liège