Learn More
- Home
- Products
- Produits chimiques
- Sels et produits inorganiques
- Sels inorganiques
- Sels de métaux alcalins
- Chlorure de potassium, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de potassium, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10730492Code produit. 10730492
Marque: Thermo Scientific Acros 424090010
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7 |
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Chloride |
Couleur | Blanc |
pH | 5,4 à 8,6 (5 % de solution à 25°C) |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | KCl |
Fieser | 06,480 |
Merck Index | 15, 7742 |
Nom IUPAC | Chlorure de potassium |
Poids de la formule | 74.54 |
Pourcentage de pureté | 99.0 to 100.5% |
Qualité | Réactif ACS |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Afficher plus Afficher moins |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
Economie de 31.28€Code produit. 15691160
-
Economie de 15.98€Code produit. 15683320
-
Economie de 15.98€Code produit. 15695920
-
Economie de 7.37€Code produit. 15675920
-
Code produit. 10684732
-
Code produit. 11347337
-
Code produit. 10236350
-
Code produit. 15643320
-
Code produit. 10208673
Customers who viewed this item also viewed. This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
Catalog No. 11444783
40,82 € / 1000g -
Catalog No. 10236350
65,96 € / 1kg -
Catalog No. 10375810
82,95 € / 500g -
Catalog No. 10404385
73,86 € / 1kg -
Catalog No. 10735874
29,75 € / 500g -
Catalog No. 10112640
46,50 € / 1kg -
Catalog No. 10703811
400,00 € / 500g -
Catalog No. 10793611
142,00 € / 1kg -
Catalog No. 10117113
35,95 € / 100g
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Numéro de lotA0467626 | Type de certificatCertificat d’analyse | Date31/01/2025 | Catalog Number424090010,424090250,424090050 |
Numéro de lotB0156108 | Type de certificatCertificat d’analyse | Date19/12/2024 | Catalog Number424090010,424090250,424090050 |
Numéro de lotA0461703 | Type de certificatCertificat d’analyse | Date12/04/2024 | Catalog Number424090010,424090250,424090050 |
Numéro de lotA0461018 | Type de certificatCertificat d’analyse | Date14/03/2024 | Catalog Number424090010,424090250,424090050 |
Numéro de lotB0154439 | Type de certificatCertificat d’analyse | Date05/12/2023 | Catalog Number424090010,424090250,424090050 |
- 1