Learn More
Chlorure de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11444783
Chlorure de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444783
1000 g
Click to view available options
Quantité:
1000 g
25,000 g
5000 g
Code produit. 11444783
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11662.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de potassium est principalement utilisé dans la fabrication d’engrais. Il s’utilise en médecine comme recharge électrolytique et pour traiter l’hypokaliémie avec sa préparation pharmaceutique, une condition dans laquelle le niveau de potassium dans le sang est bas. En outre, il s’utilise comme agent de débit dans le soudage et le coulage de métal. Il est utile dans les unités d’adoucisseur d’eau, dans certains produits de dégivrage et pour l’étalonnage de l’équipement de surveillance des rayonnements. Il s’utilise comme scotophore dans les CRT à traces sombres.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC Chlorure de potassium
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1500°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 773°C
Quantité 1000 g
Merck Index 14,7621
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Poids de la formule 74.55
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.49
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.984
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251013 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA11662.0G,A11662.0I,A11662.0B
Numéro de lot10241820 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberA11662.0G,A11662.0I,A11662.0B
Numéro de lot10244431 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2022 Catalog NumberA11662.0G,A11662.0I,A11662.0B
Numéro de lot10243882 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog NumberA11662.0G,A11662.0I,A11662.0B
Numéro de lot10241330 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/07/2022 Catalog NumberA11662.0G,A11662.0I,A11662.0B
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >